Zinc fluoride ≥99.995% (baseado nos metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
12986.06
12986.14
12986.22
12986.06EA
93
EUR
12986.06
12986.14
12986.22
Zinc fluoride ≥99.995% (baseado nos metais), Puratronic®
Zinc fluoride
Purity: 99.995%
CAS No.: 7783-49-5
Molecular Formula: F2Zn
Formula Weight: 103.37
Physical Form: Powder
Density: 4.95
Appearance: White
Melting Point: 872°
Boiling Point: 1500°
Merck Reference: 14,10136
MDL No.: MFCD00011298
Fórmula:
F₂Zn Ponto de ebulição: 1500 °C Ponto de Fusão: 872 °C Densidade: 4,95 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011298 Número CAS: 7783-49-5 EINECS: 232-001-9 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,10136 |