Print…
Zinc fluoride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
363910250 363912500
ACRO363910250EA 52 EUR
ACRO363910250 ACRO363912500
Zinc fluoride 98%
Zinc fluoride
Fórmula: F₂Zn
Ponto de ebulição: 1500 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 872…910 °C
Densidade: 4,95 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011298
Número CAS: 7783-49-5
EINECS: 232-001-9
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Fluoride (F) 36.0 to 37.8 %