Print…
Bottles, wide neck, LDPE
Fornecedor: RIXIUS
U3S0310005032 U3S0310010032 U3S0310025040 U3S0310050050 U3S0310100065 U3S0310200065
RIXIU3S0310005032EA 1290 EUR
RIXIU3S0310005032 RIXIU3S0310010032 RIXIU3S0310025040 RIXIU3S0310050050 RIXIU3S0310100065 RIXIU3S0310200065
Bottles, wide neck, LDPE
Frascos Frascos de Plástico
LDPE, natural, with screw caps.
  • Resistant to acids, alkalis and other chemicals
  • Temperature resistant: –20 to +70 °C
Perfect for sample collection, storage and transport. Ideal for paste-like media and granular material. The wide mouth allows easy filling and cleaning.
Atenção: * O (s) produto (s) nesta página não se enquadra no âmbito da Diretiva da UE 2019/904