Fluoreto de cádmio ≥99.99% (baseado nos metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
40203.14
40203.22
40203.14EA
158
EUR
40203.14
40203.22
Fluoreto de cádmio ≥99.99% (baseado nos metais), Puratronic®
Fluoreto de cádmio
Purity: 99.99%
CAS No.: 7790-79-6
Molecular Formula: CdF2
Formula Weight: 150.40
Physical Form: Powder
Density: 6.64
Melting Point: 1100°
Boiling Point: 1758°
Merck Reference: 14,1619
UN No.: 2570
MDL No.: MFCD00010919
Fórmula:
CdF₂ Ponto de ebulição: 1758 °C Ponto de Fusão: 1100 °C Densidade: 6,64 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010919 Número CAS: 7790-79-6 EINECS: 232-222-0 UN: 2570 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,1619 |