Print…
Carbonato de Cádmio (II), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
289140-100G 289140-500G
SIAL289140-100GEA 76.7 EUR
SIAL289140-100G SIAL289140-500G
Carbonato de Cádmio (II), Sigma-Aldrich®
Carbonato de Cádmio (II)
Fórmula: CCdO₃
Peso Molecular: 172.42 g/mol
Ponto de Fusão: 357
Densidade: 5.3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010918
Número CAS: 513-78-0
EINECS: 208-168-9
UN: 2570
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,01652