Print…
Carbonato de Cádmio (II) ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A15812.0B A15812.18 A15812.30
A15812.0BEA 280 EUR
A15812.0B A15812.18 A15812.30
Carbonato de Cádmio (II) ≥97%
Carbonato de Cádmio (II)
Purity: 97% CAS No.: 513-78-0 Molecular Formula: CdCO3 Formula Weight: 172.42 Odour: Odourless Melting Point: 500° dec. UN No.: 2570 MDL No.: MFCD00010918
Fórmula: CCdO₃
Ponto de Fusão: 500 °C (decomposição)
Densidade: 4,26
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010918
Número CAS: 513-78-0
EINECS: 208-168-9
UN: 2570
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,1616