Carbonato de Cádmio (II) 99,998 Metals basis, Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
10660.09
10660.18
10660.09EA
69.7
EUR
10660.09
10660.18
Carbonato de Cádmio (II) 99,998 Metals basis, Puratronic®
Carbonato de Cádmio (II)
Purity: 99.998%
CAS No.: 513-78-0
Molecular Formula: CdCO3
Formula Weight: 172.42
Physical Form: Powder
Density: 4.26
Melting Point: 500° dec.
Merck Reference: 14,1616
UN No.: 2570
MDL No.: MFCD00010918
Fórmula:
CCdO₃ Peso Molecular: 172.42 g/mol Ponto de Fusão: 500 °C (decomposição) Densidade: 4.26 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010918 Número CAS: 513-78-0 EINECS: 208-168-9 UN: 2570 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,1616 |