Carbonato de Cádmio (II), puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
212320010
212322500
ACRO212320010EA
224
EUR
ACRO212320010
ACRO212322500
Carbonato de Cádmio (II), puro
Carbonato de Cádmio (II)
Fórmula:
CCdO₃ Ponto de Fusão: 343…412 °C (decomposição) Densidade: 5,3 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010918 Número CAS: 513-78-0 EINECS: 208-168-9 UN: 2570 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,01652 |
Appearance | White to off-white Powder |
Assay | 60.0 to 63.0 % (Cd) |