Cianeto de Zinco ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L15836.14
L15836.22
L15836.0B
L15836.14EA
30.4
EUR
L15836.14
L15836.22
L15836.0B
Cianeto de Zinco ≥98%
Cianeto de Zinco
Purity: 98%
CAS No.: 557-21-1
Molecular Formula: Zn(CN)2
Formula Weight: 117.42
Melting Point: 800° dec.
Beilstein Reference: 4124366
Merck Reference: 14,10135
UN No.: 1713
MDL No.: MFCD00011292
Fórmula:
C₂N₂Zn Densidade: 1,852 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011292 Número CAS: 557-21-1 EINECS: 209-162-9 UN: 1713 ADR: 6.1,I Merck Index: 14,10135 |