Print…
Cianeto de Zinco 98%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Zinc (II) cyanide
368070050 368072500 368070010
ACRO368070050EA 22.1 EUR
ACRO368070050 ACRO368072500 ACRO368070010
Cianeto de Zinco 98%, puro
Cianeto de Zinco
Fórmula: C₂N₂Zn
Peso Molecular: 117.43 g/mol
Ponto de Fusão: 800
Densidade: 1.852
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011292
Número CAS: 557-21-1
EINECS: 209-162-9
UN: 1713
ADR: 6.1 I
Merck Index: 12,10264
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Titration Complexometric ≥97.5 %