Print…
Cloreto de zinco, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
456845-25G 456845-5G
SIAL456845-25GEA 589 EUR
SIAL456845-25G SIAL456845-5G
Cloreto de zinco, Sigma-Aldrich®
Cloreto de zinco
Fórmula: ZnCl₂
Peso Molecular: 136.3 g/mol
Ponto de ebulição: 732
Ponto de Fusão: 283
Densidade: 2.91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011295
Número CAS: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2331
ADR: 8 III
Merck Index: 13,10185