Print…
Cloreto de zinco, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
429430-25G 429430-5G
SIAL429430-25GEA 605 EUR
SIAL429430-25G SIAL429430-5G
Cloreto de zinco, Sigma-Aldrich®
Cloreto de zinco
Fórmula: ZnCl₂
Peso Molecular: 136.3 g/mol
Ponto de ebulição: 732
Ponto de Fusão: 283
Densidade: 2.91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011295
Número CAS: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2331
ADR: 8 III
Merck Index: 13,10185