Print…
Cloreto de zinco ≥97%, TECHNICAL
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
29126.294EA 52.7 EUR
29126.294 29126.363
Cloreto de zinco ≥97%, TECHNICAL
Cloreto de zinco
Fórmula: ZnCl₂
Peso Molecular: 136.3 g/mol
Ponto de ebulição: 732
Ponto de Fusão: 283
Densidade: 2.91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011295
Número CAS: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2331
ADR: 8 III
Merck Index: 13,10185
Encomendar
Assay Min. 97 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm
Pb (Lead) Max. 20 ppm