Print…
Cloreto de zinco, anidro 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
A16281.0C A16281.0E A16281.22 A16281.36
A16281.0CEA 329 EUR
A16281.0C A16281.0E A16281.22 A16281.36
Cloreto de zinco, anidro 98+%
Cloreto de zinco
Purity: 98+% CAS No.: 7646-85-7 Molecular Formula: Cl2Zn Formula Weight: 136.29 Odour: Odourless Melting Point: 290° Boiling Point: 732° Merck Reference: 14,10132 UN No.: 2331 MDL No.: MFCD00011295
Fórmula: ZnCl₂
Peso Molecular: 136.3 g/mol
Ponto de ebulição: 732 °C
Ponto de Fusão: 290 °C
Densidade: 2.91
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011295
Número CAS: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2331
ADR: 8 III
Merck Index: 14,10132