Cloreto de zinco, ultra seco ≥99.999% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
Ampulado sob árgon
35726.06
35726.14
35726.22
35726.06EA
101
EUR
35726.06
35726.14
35726.22
Cloreto de zinco, ultra seco ≥99.999% (baseado em metais)
Cloreto de zinco
Purity: 99.999%
CAS No.: 7646-85-7
Molecular Formula: Cl2Zn
Formula Weight: 136.29
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 2.91
Melting Point: 290°
Boiling Point: 732°
Merck Reference: 14,10132
UN No.: 2331
MDL No.: MFCD00011295
Fórmula:
ZnCl₂ Peso Molecular: 136.3 g/mol Ponto de ebulição: 732 °C Ponto de Fusão: 290 °C Densidade: 2.91 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011295 Número CAS: 7646-85-7 EINECS: 231-592-0 UN: 2331 ADR: 8 III Merck Index: 14,10132 |