Print…
Cloreto de zinco, anidro 99.99% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
380130050 380130250
ACRO380130050EA 80.2 EUR
ACRO380130050 ACRO380130250
Cloreto de zinco, anidro 99.99% (baseado em traços de metais)
Cloreto de zinco
Fórmula: ZnCl₂
Peso Molecular: 136.3 g/mol
Ponto de ebulição: 732 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 293 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011295
Número CAS: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2331
ADR: 8 III
Merck Index: 13,10185
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤0.01 %