Print…
Cloreto de zinco 99.99% (baseado em traços de metais), extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
318170100 318170500
ACRO318170100EA 55.4 EUR
ACRO318170100 ACRO318170500
Cloreto de zinco 99.99% (baseado em traços de metais), extra puro
Cloreto de zinco
Fórmula: ZnCl₂
Peso Molecular: 136.3 g/mol
Ponto de ebulição: 732 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 293 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011295
Número CAS: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2331
ADR: 8 III
Merck Index: 13,10185
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Total trace metal impurities ≤0.01 %