Print…
Cloreto de zinco 98.5% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
198945000 198940025
ACRO198945000EA 63.9 EUR
ACRO198945000 ACRO198940025
Cloreto de zinco 98.5% para análise
Cloreto de zinco
Fórmula: ZnCl₂
Peso Molecular: 136.3 g/mol
Ponto de ebulição: 732
Ponto de Fusão: 293 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011295
Número CAS: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2331
ADR: 8 III
Merck Index: 13,10185
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Complexometric ≥98.0 %
Nitrate (NO3) ≤30 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Ammonium (NH4) ≤50 ppm
Cadmium (Cd) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤10 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤100 ppm
Potassium (K) ≤200 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Oxide chloride (ZnO) ≤1.2 %
Insoluble matter ≤0.005 %
Total nitrogen ≤0.002 %