Print…
Cloreto de zinco 98+%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
196840010 196840050 196840025 196840100
ACRO196840010EA 78 EUR
ACRO196840010 ACRO196840050 ACRO196840025 ACRO196840100
Cloreto de zinco 98+%, extra puro
Cloreto de zinco
Fórmula: ZnCl₂
Peso Molecular: 136.3 g/mol
Ponto de ebulição: 732 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 293 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011295
Número CAS: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2331
ADR: 8 III
Merck Index: 13,10185
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Complexometric ≥98.0 %
Cadmium (Cd) ≤10 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Manganese (Mn) ≤30 ppm