Print…
Dicloreto de mercúrio 99.5-100.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
25384.185EA 134 EUR
25384.185 25384.232 25384.298
Dicloreto de mercúrio 99.5-100.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS
Dicloreto de mercúrio
Fórmula: HgCl₂
Ponto de ebulição: 302 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 273 °C
Densidade: 5,44 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011041
Número CAS: 7487-94-7
EINECS: 231-299-8
UN: 1624
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05901
Encomendar
Assay (dried basis) 99.5 --> 100.5 %
Identification Passes test
Acidity or alkalinity Passes test
Appearance of solution Passes test
Mercury (I) chloride Passes test
Solution in ethyl ether Passes test
Loss on drying (under vacuum; 24 h) Max. 1.0 %
Residue after reduction Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
Conforms to ACS Passes test