Print…
Dicloreto de mercúrio Reag. Ph. Eur., ACS para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Mercuric chloride, Mercury Chloride, Mercury dichloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.04419.0050 1.04419.0250 1.04419.1000
1.04419.0050EA 142 EUR
1.04419.0050 1.04419.0250 1.04419.1000
Dicloreto de mercúrio Reag. Ph. Eur., ACS para análise, Supelco®
Dicloreto de mercúrio
Fórmula: HgCl₂
Peso Molecular: 271.5 g/mol
Ponto de ebulição: 302
Ponto de Fusão: 273
Densidade: 5.44 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011041
Número CAS: 7487-94-7
EINECS: 231-299-8
UN: 1624
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05901
Encomendar
Assay (complexometric) ≥ 99.5 %
Assay (complexometric; calculated on dried substance) 99.5 - 100.5 %
Identity passes test
Appearance of solution passes test
Solution in Ether passes test
Acidity or alkalinity passes test
Mercury(I)-chloride passes test
Fe (Iron) ≤ 0.002 %
Residue after reduction ≤ 0.02 %
Loss on drying (24 h im Vakuum) ≤ 1.0 %
Correspons to Reag. Ph Eur,ACS