Dicloreto de mercúrio ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A17472.0B
A17472.18
A17472.30
A17472.0BEA
682
EUR
A17472.0B
A17472.18
A17472.30
Dicloreto de mercúrio ≥98%
Dicloreto de mercúrio
Purity: 98+%
CAS No.: 7487-94-7
Molecular Formula: HgCl2
Formula Weight: 271.50
Refractive Index: 1.859
Odour: Odourless
Boiling Point: 302°
Merck Reference: 14,5876
UN No.: 1624
MDL No.: MFCD00011041
Fórmula:
HgCl₂ Ponto de ebulição: 302 °C Ponto de Fusão: 280…282 °C Densidade: 5,4 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011041 Número CAS: 7487-94-7 EINECS: 231-299-8 UN: 1624 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,5876 |