Dicloreto de mercúrio ≥99.999% (baseado em metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Mercuric chloride, Mercury Chloride, Mercury dichloride
10808.14
10808.22
10808.14EA
90.3
EUR
10808.14
10808.22
Dicloreto de mercúrio ≥99.999% (baseado em metais), Puratronic®
Dicloreto de mercúrio
Purity: 99.999%
CAS No.: 7487-94-7
Molecular Formula: Cl2Hg
Formula Weight: 271.50
Physical Form: Powder
Density: 5.4
Refractive Index: 1.8590
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 280-282°
Boiling Point: 302°
Merck Reference: 14,5876
UN No.: 1624
MDL No.: MFCD00011041
Fórmula:
HgCl₂ Peso Molecular: 271.5 g/mol Ponto de ebulição: 302 °C Ponto de Fusão: 280…282 °C Densidade: 5.4 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011041 Número CAS: 7487-94-7 EINECS: 231-299-8 UN: 1624 ADR: 6.1 II Merck Index: 14,5876 |