Print…
Dicloreto de mercúrio 99.5+% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Mercuric chloride, Mercury Chloride, Mercury dichloride
423931000 423935000 423930025
ACRO423931000EA 56.1 EUR
ACRO423931000 ACRO423935000 ACRO423930025
Dicloreto de mercúrio 99.5+% ACS
Dicloreto de mercúrio
Fórmula: HgCl₂
Peso Molecular: 271.5 g/mol
Ponto de ebulição: 302
Ponto de Fusão: 277 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011041
Número CAS: 7487-94-7
EINECS: 231-299-8
UN: 1624
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05901
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥99.5 %
Solubility (in ethyl ether) Passes test
Iron (Fe) ≤20 ppm
Residue after reduction ≤0.02 %