Print…
Dicloreto de mercúrio 99.5%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Mercuric chloride, Mercury Chloride, Mercury dichloride
201430250 201431000 201435000 201430010
ACRO201430250EA 25.1 EUR
ACRO201430250 ACRO201431000 ACRO201435000 ACRO201430010
Dicloreto de mercúrio 99.5%
Dicloreto de mercúrio
Fórmula: HgCl₂
Peso Molecular: 271.5 g/mol
Ponto de ebulição: 302 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 277 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011041
Número CAS: 7487-94-7
EINECS: 231-299-8
UN: 1624
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05901
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals (May contain black particles)
Titration Complexometric ≥99.4 %