Print…
Dicloreto de dimercúrio 99+%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Calonelanos
213120050 213121000 213125000
ACRO213120050EA 36.1 EUR
ACRO213120050 ACRO213121000 ACRO213125000
Dicloreto de dimercúrio 99+%, extra puro
Dicloreto de dimercúrio
Fórmula: Cl₂Hg₂
Peso Molecular: 472.09 g/mol
Ponto de ebulição: 384 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 400 °C (sublimação)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011043
Número CAS: 10112-91-1
EINECS: 233-307-5
UN: 2025
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,05951
Encomendar
Appearance Off-white Powder
Titration Iodimetric ≥99.0 %
Mercuric Chloride ≤0.01 % (HgCl2)
Residue after reduction ≤0.02 %