Print…
Cloreto de cádmio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Cadmium chloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
655198-100G 655198-5G
SIAL655198-100GEA 213 EUR
SIAL655198-100G SIAL655198-5G
Cloreto de cádmio, Sigma-Aldrich®
Cloreto de cádmio
Fórmula: CdCl₂
Peso Molecular: 183.32 g/mol
Ponto de ebulição: 967
Ponto de Fusão: 565
Densidade: 4.05 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00010916
Número CAS: 10108-64-2
EINECS: 233-296-7
UN: 2570
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,01653