Print…
Cloreto de cádmio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
202908-10G 202908-50G
SIAL202908-10GEA 153 EUR
SIAL202908-10G SIAL202908-50G
Cloreto de cádmio, Sigma-Aldrich®
Cloreto de cádmio
Fórmula: CdCl₂
Ponto de ebulição: 967 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 565 °C
Densidade: 4,05 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00010916
Número CAS: 10108-64-2
EINECS: 233-296-7
UN: 2570
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,01653