Cloreto de cádmio, ultra seco ≥99.998% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Cadmium chloride
Ampulado sob árgon
13667.06
13667.14
13667.06EA
127
EUR
13667.06
13667.14
Cloreto de cádmio, ultra seco ≥99.998% (baseado em metais)
Cloreto de cádmio
Purity: 99.998%
CAS No.: 10108-64-2
Molecular Formula: CdCl2
Formula Weight: 183.32
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 4.047
Melting Point: 568°
Boiling Point: 960°
Merck Reference: 14,1617
UN No.: 2570
MDL No.: MFCD00010916
Fórmula:
CdCl₂ Peso Molecular: 183.32 g/mol Ponto de ebulição: 960 °C Ponto de Fusão: 568 °C Densidade: 4.047 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010916 Número CAS: 10108-64-2 EINECS: 233-296-7 UN: 2570 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,1617 |