Print…
Cloreto de cádmio 99.99% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Cadmium chloride
296330050 296330250
ACRO296330050EA 50.1 EUR
ACRO296330050 ACRO296330250
Cloreto de cádmio 99.99% (baseado em traços de metais)
Cloreto de cádmio
Fórmula: CdCl₂
Peso Molecular: 183.32 g/mol
Ponto de ebulição: 967
Ponto de Fusão: 568 °C
Número MDL : MFCD00010916
Número CAS: 10108-64-2
EINECS: 233-296-7
UN: 2570
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,01653
Encomendar
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤0.01 %