Print…
Cloreto de cádmio, anidro 99% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
219141000 219145000
ACRO219141000EA 115 EUR
ACRO219141000 ACRO219145000
Cloreto de cádmio, anidro 99% para análise
Cloreto de cádmio
Fórmula: CdCl₂
Ponto de ebulição: 967 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 568 °C
Densidade: 4,05 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00010916
Número CAS: 10108-64-2
EINECS: 233-296-7
UN: 2570
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,01653
Encomendar
Appearance White Powder
Titration Argentometric ≥98.5 % (On dry substance)
Nitrate and Nitrite (as NO3) ≤0.003 %
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Ammonium (NH4) ≤100 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %
Subst not pptd by H2S ≤0.3 %