Print…
Brometo de Zinco, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Zinc (II) bromide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
451398-25G 451398-5G
SIAL451398-25GEA 656 EUR
SIAL451398-25G SIAL451398-5G
Brometo de Zinco, Sigma-Aldrich®
Brometo de Zinco
Fórmula: Br₂Zn
Peso Molecular: 225.2 g/mol
Ponto de ebulição: 670…680 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 394
Densidade: 4.22 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011294
Número CAS: 7699-45-8
EINECS: 231-718-4
UN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 13,10182