Print…
Brometo de Zinco, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
230022-10G 230022-50G
SIAL230022-10GEA 166 EUR
SIAL230022-10G SIAL230022-50G
Brometo de Zinco, Sigma-Aldrich®
Brometo de Zinco
Fórmula: Br₂Zn
Ponto de ebulição: 670…680 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 394 °C
Densidade: 4,22 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011294
Número CAS: 7699-45-8
EINECS: 231-718-4
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 13,10182