Print…
Brometo de Zinco para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Zinc (II) bromide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.18631.0005 8.18631.0250 8.18631.1000
8.18631.0005EA 26.5 EUR
8.18631.0005 8.18631.0250 8.18631.1000
Brometo de Zinco para síntese, Sigma-Aldrich®
Brometo de Zinco
Fórmula: Br₂Zn
Peso Molecular: 225.2 g/mol
Ponto de ebulição: 670…680 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 394
Densidade: 4.22 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011294
Número CAS: 7699-45-8
EINECS: 231-718-4
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,10182
Encomendar
Solubility 4470 g/l (20 °C)
Melting Point 394 °C
Molar Mass 225.2 g/mol
Boiling Point 697 °C (1013 mbar)
Density 4.2 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (H2O, 20 °C) (saturated solution)
Hill Formula Br2Zn
Chemical Formula ZnBr2