Brometo de Zinco, anidro 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Zinc (II) bromide
B22510.22
B22510.36
B22510.22EA
37
EUR
B22510.22
B22510.36
Brometo de Zinco, anidro 98%
Brometo de Zinco
Purity: 98%
CAS No.: 7699-45-8
Molecular Formula: ZnBr2
Formula Weight: 225.19
Refractive Index: 1.5452
Melting Point: 394°
Boiling Point: 650°
Merck Reference: 14,10129
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011294
Fórmula:
Br₂Zn Peso Molecular: 225.2 g/mol Ponto de ebulição: 650 °C Ponto de Fusão: 394 Densidade: 4.201 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011294 Número CAS: 7699-45-8 EINECS: 231-718-4 UN: 3260 ADR: 8 II Merck Index: 14,10129 |