Print…
Brometo de Zinco 99.999% (baseado em traços de metais), extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Zinc (II) bromide
212770025 212770100 212770500
ACRO212770025EA 36.5 EUR
ACRO212770025 ACRO212770100 ACRO212770500
Brometo de Zinco 99.999% (baseado em traços de metais), extra puro
Brometo de Zinco
Fórmula: Br₂Zn
Ponto de ebulição: 670…680 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 394 °C
Densidade: 4,22 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011294
Número CAS: 7699-45-8
EINECS: 231-718-4
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 13,10182
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %