Print…
Brometo de Zinco, anidro 98%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Zinc (II) bromide
202101000 202105000 202100025
ACRO202101000EA 43.5 EUR
ACRO202101000 ACRO202105000 ACRO202100025
Brometo de Zinco, anidro 98%, extra puro
Brometo de Zinco
Fórmula: Br₂Zn
Peso Molecular: 225.2 g/mol
Ponto de ebulição: 697 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 394 °C
Densidade: 4.22 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011294
Número CAS: 7699-45-8
EINECS: 231-718-4
UN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 13,10182
Encomendar
Appearance White to off-white Powder and/or chunks
Titration Argentometric ≥97.5 %
Water ≤2 % (K.F.)
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Barium (Ba) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤100 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm