Print…
Brometo de Mercúrio (II) ACS, Reag. Ph. Eur. para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Mercuric bromide, Mercury dibromide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.04421.0050 1.04421.0250
1.04421.0050EA 208 EUR
1.04421.0050 1.04421.0250
Brometo de Mercúrio (II) ACS, Reag. Ph. Eur. para análise, Supelco®
Brometo de Mercúrio (II)
Fórmula: Br₂Hg
Peso Molecular: 360.4 g/mol
Ponto de ebulição: 320
Ponto de Fusão: 236
Densidade: 6.1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011040
Número CAS: 7789-47-1
EINECS: 232-169-3
UN: 1634
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05900
Encomendar
Assay (complexometric) ≥ 99.0 %
Insoluble matter (in methanol) ≤ 0.05 %
Chloride (Cl) ≤ 0.25 %
Residue after reduction ≤ 0.02 %
Correspons to ACS,Reag. Ph Eur 322 °C (1013 hPa) (sublimed)
Vapor Pressure 3.0 hPa (150 °C)
Density 6.1 g/cm3 (25 °C)
pH 4.5 (5 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials