Brometo de Mercúrio (II) ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Mercuric bromide, Mercury dibromide
44816.14
44816.22
44816.14EA
60.9
EUR
44816.14
44816.22
Brometo de Mercúrio (II) ACS
Brometo de Mercúrio (II)
CAS No.: 7789-47-1
Molecular Formula: Br2Hg
Formula Weight: 360.40
Physical Form: Powder
Density: 6.05
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 236°
Boiling Point: 322-325° subl.
Solubility: Soluble in hot alcohol, methanol, HCl, HBr
Merck Reference: 14,5875
UN No.: 1634
MDL No.: MFCD00011040
Fórmula:
Br₂Hg Peso Molecular: 360.4 g/mol Ponto de ebulição: 322…325 °C (sublimação) Ponto de Fusão: 236 Densidade: 6.05 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011040 Número CAS: 7789-47-1 EINECS: 232-169-3 UN: 1634 ADR: 6.1 II Merck Index: 14,5875 |