Print…
Brometo de Mercúrio (II) 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Mercuric bromide, Mercury dibromide
190491000 190495000
ACRO190491000EA 106 EUR
ACRO190491000 ACRO190495000
Brometo de Mercúrio (II) 99+%
Brometo de Mercúrio (II)
Fórmula: Br₂Hg
Peso Molecular: 360.4 g/mol
Ponto de ebulição: 320
Ponto de Fusão: 236
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011040
Número CAS: 7789-47-1
EINECS: 232-169-3
UN: 1634
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05900
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤2000 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.05 % (in methanol)