Cadmium(II) bromide, ultra seco ≥99.999% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Cadmium bromide
Ampulado sob árgon
35682.06
35682.14
35682.06EA
224
EUR
35682.06
35682.14
Cadmium(II) bromide, ultra seco ≥99.999% (baseado em metais)
Cadmium(II) bromide
Purity: 99.999%
CAS No.: 7789-42-6
Molecular Formula: CdBr2
Formula Weight: 272.22
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 5.192
Appearance: White to pale yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 567°
Boiling Point: 863°
Merck Reference: 14,1615
UN No.: 2570
MDL No.: MFCD00015996
Fórmula:
Br₂Cd Peso Molecular: 272.22 g/mol Ponto de ebulição: 863 °C Ponto de Fusão: 567 Densidade: 5.192 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00015996 Número CAS: 7789-42-6 EINECS: 232-165-1 UN: 2570 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,1615 |