Print…
Sulfato de prata, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Disilver sulphate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
204412-10G 204412-50G
SIAL204412-10GEA 148 EUR
SIAL204412-10G SIAL204412-50G
Sulfato de prata, Sigma-Aldrich®
Sulfato de prata
Fórmula: Ag₂SO₄
Peso Molecular: 311.8 g/mol
Ponto de ebulição: 1085
Ponto de Fusão: 655
Densidade: 5.45 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003407
Número CAS: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
Merck Index: 13,08603
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM