Sulfato de prata ≥98.5%, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
Fornecedor: VWR Chemicals
|
Perigo
|
21592.154EA
232
EUR
21592.154
21592.234
Sulfato de prata ≥98.5%, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
Sulfato de prata
Fórmula:
Ag₂SO₄ Ponto de ebulição: 1085 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 655 °C Densidade: 5,45 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003407 Número CAS: 10294-26-5 EINECS: 233-653-7 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,08603 |
|
Assay | Min. 98.5 % |
Solution in water | Passes test |
Foreign heavy metals (as Pb) | Max. 20 ppm |
Insolubility in water | Max. 0.02 % |
Substances not precipitated by HCl | Max. 0.03 % |
Cl (Chloride) | Max. 20 ppm |
Cu (Copper) | Max. 5 ppm |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |
Pb (Lead) | Max. 10 ppm |