Print…
Sulfato de prata, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.01534.0050 1.01534.0250
1.01534.0050EA 312 EUR
1.01534.0050 1.01534.0250
Sulfato de prata, Supelco®
Sulfato de prata
Fórmula: Ag₂SO₄
Ponto de ebulição: 1085 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 655 °C
Densidade: 5,45 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003407
Número CAS: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,08603
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Solubility 8 g/l (25 °C)
Melting Point 655 °C
Molar Mass 311.8 g/mol
Bulk Density 1200 kg/m3
Density 5.45 g/cm3 (20 °C)
pH 5 - 6 (5 g/l, H2O, 25 °C)