Sulfato de prata, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
|
Perigo
|
Sinônimos:
Disilver sulphate
1536.0025EA
0
EUR
1536.0025
1536.0250
Sulfato de prata, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Sulfato de prata
Fórmula:
Ag₂SO₄ Peso Molecular: 311.8 g/mol Ponto de ebulição: 1085 Ponto de Fusão: 655 Densidade: 5.45 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003407 Número CAS: 10294-26-5 EINECS: 233-653-7 Merck Index: 13,08603 |
|
Assay | min. 99.5 % |
Iron (Fe) | max. 0.001 % |
Insoluble Matter and Chloride | max. 0.02 % |
Nitrate (NO3) | max. 0.01 % |
Substances not Precipitated by HCl | max. 0.03 % |