Sulfato de prata 99,99 Metals basis Ag ≥ 68.9%, Premion®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Disilver sulphate
41443.14
41443.22
41443.14EA
147
EUR
41443.14
41443.22
Sulfato de prata 99,99 Metals basis Ag ≥ 68.9%, Premion®
Sulfato de prata
Purity: 99.99%
CAS No.: 10294-26-5
Molecular Formula: Ag2O4S
Formula Weight: 311.80
Physical Form: Powder
Density: 5.45
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 657°
Boiling Point: 1085° dec.
Merck Reference: 14,8529
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003407
Fórmula:
Ag₂SO₄ Peso Molecular: 311.8 g/mol Ponto de ebulição: 1085 °C (decomposição) Ponto de Fusão: 657 °C Densidade: 5.45 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003407 Número CAS: 10294-26-5 EINECS: 233-653-7 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 14,8529 |