Sulfato de prata ≥98% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 98%
CAS No.: 10294-26-5
Molecular Formula: Ag2O4S
Formula Weight: 311.80
Physical Form: Powder
Density: 5.45
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 657°
Boiling Point: 1085° dec.
Solubility: Partially soluble in water. Water solubility increases with temperature. Soluble in HNO3, ammonia, conc. H2SO4
Merck Reference: 14,8529
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003407
Fórmula:
Ag₂SO₄ Ponto de ebulição: 1085 °C (decomposição) Ponto de Fusão: 657 °C Densidade: 5,45 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003407 Número CAS: 10294-26-5 EINECS: 233-653-7 Merck Index: 14,8529 |