Sulfato de prata 99%, extra_pure
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Disilver sulphate
209470100
209471000
209475000
ACRO209470100EA
77
EUR
ACRO209470100
ACRO209471000
ACRO209475000
Sulfato de prata 99%, extra_pure
Sulfato de prata
Fórmula:
Ag₂SO₄ Peso Molecular: 311.8 g/mol Ponto de ebulição: 1085 °C (760 mmHg) Ponto de Fusão: 652 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003407 Número CAS: 10294-26-5 EINECS: 233-653-7 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 13,08603 |
|
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Titration Argentometric | ≥98.5 % |
Nitrate (NO3) | ≤10 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Insoluble matter | ≤0.02 % (in water and AgCl) |
Subst not pptd by HCl | ≤0.03 % |