Sulfato de cobre (II), EMSURE® para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
|
Atenção
|
Sinônimos:
Cupric sulphate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.02791.0250
1.02791.1000
1.02791.0250EA
72.1
EUR
1.02791.0250
1.02791.1000
Sulfato de cobre (II), EMSURE® para análise, Supelco®
Sulfato de cobre (II)
Fórmula:
CuSO₄ Peso Molecular: 159.61 g/mol Ponto de Fusão: 200 Densidade: 3.603 g/cm³ (25 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010981 Número CAS: 7758-98-7 EINECS: 231-847-6 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 12,02722 |
Solubility | 203 g/l (20 °C) |
Molar Mass | 159.61 g/mol |
Bulk Density | 800 kg/m3 |
Density | 3.60 g/cm3 (20 °C) |
pH | 3.5 - 4.5 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 9 |
Hazard Class Description | Miscellaneous Hazardous Material |