Print…
Sulfato de cobre (II), anidro 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Cupric sulphate
A13986.0B A13986.0I A13986.30
A13986.0BEA 155 EUR
A13986.0B A13986.0I A13986.30
Sulfato de cobre (II), anidro 98%
Sulfato de cobre (II)
Purity: 98% CAS No.: 7758-98-7 Molecular Formula: CuO4S Formula Weight: 159.60 Odour: Odourless Melting Point: 560° UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00010981
Fórmula: CuSO₄
Ponto de Fusão: >560 °C
Densidade: 3,6
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010981
Número CAS: 7758-98-7
EINECS: 231-847-6
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,2653